주요 문서
67109
Supelco
Potassium hydroxide solution
4 M, eluent concentrate for IC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KOH
CAS Number:
Molecular Weight:
56.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352320
NACRES:
NA.21
Quality Level
농도
4 M in H2O
4 M
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)