주요 문서
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
동의어(들):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)