주요 문서
72845
Supelco
Dimethyl glutarate
analytical standard
동의어(들):
Glutaric acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
1771444
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)