주요 문서
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
동의어(들):
Lithium acetoacetate-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4H6O3 · xLi+
Molecular Weight:
106.06 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)