주요 문서
80190
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3), predominantly cis
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23D3H40NO5
Molecular Weight:
416.61
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥90.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -14.0 to -8.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)