주요 문서
95711
Supelco
1,3,5-Trioxane
analytical standard
동의어(들):
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.08
Beilstein:
102769
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
777 °F
expl. lim.
29 %
기술
HPLC: suitable
mp
59-62 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)