추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥ 98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
InChI key
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for preparation of:
Reactant in:
- Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Organic light emitting diodes (OLEDs)
- Anti inflammatory agents
- Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
- Agents for cancer and malaria therapy
- Antifungal and antibacterial agents
- Fluorescent probes
Reactant in:
- Difluorohydroxylation reactions†
- Mannich-type reactions†
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.