주요 문서
G004407
HPLC Analysis of Methyl Phenyl Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: methanol
flow rate: 0.48 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    Methyl phenyl sulfoxide, purum, ≥97.0% (GC)
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)