주요 문서
G005067
GC Analysis of Mandelic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
응용 분야
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)