기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: Nero d’Avola wine sample filtered prior injection through a 0.45 μm nylon membrane
column: Discovery HS C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (569255-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with formic acid; [B] acetonitrile, pH 3 with formic acid
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Gallic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Caftaric acid, analytical standard
(+)-Catechin, analytical standard
Procyanidin B2, analytical standard
Caffeic acid, ≥98.0% (HPLC)
Ethyl gallate, antioxidant, ≥96.0% (HPLC)
Ethyl gallate, antioxidant, ≥96.0% (HPLC)
Rutin hydrate, ≥94% (HPLC), powder
Isoquercitrin, primary reference standard
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC), purum
모두 보기 (10)
표준
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.