주요 문서
G005672
HPLC Analysis of Benzoate and Sorbate on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L each
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of sorbate and benzoate.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)