주요 문서
G005865
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
Soybean oil was cleaned using Silica SPE and analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    LLL
    OOO
SPE 튜브 또는 플레이트
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)