주요 문서
52656-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
Silica SPE cartidge tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
제품 라인
Discovery®
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
480 m2/g
용적
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
50 μm
공극 크기
70 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)