주요 문서
PHL80021
Benzoic acid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
636131
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
autoignition temp.
1061 °F
제조업체/상표
PhytoLab
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)