주요 문서
PHL80435
α,β-Elemolic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Elemolic acid, mixture of α and β, α,β-Elemadienolic acid, α,β-Elemic acid, 3α,β-Hydroxytirucallic acid, 3-Hydroxytirucalla-8,24-dien-21-oic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O3
Molecular Weight:
456.70
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥75.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)