주요 문서
PHL80632
Withanoside IV
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1α,3β,22R)-3-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-1,22,27-trihydroxy-ergosta-5,24-dien-26-oic acid δ-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H62O15
CAS Number:
Molecular Weight:
782.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](C[C@H](O)[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C40H62O15/c1-17-11-26(53-36(50)22(17)14-41)18(2)23-7-8-24-21-6-5-19-12-20(13-29(43)40(19,4)25(21)9-10-39(23,24)3)52-38-35(49)33(47)31(45)28(55-38)16-51-37-34(48)32(46)30(44)27(15-42)54-37/h5,18,20-21,23-35,37-38,41-49H,6-16H2,1-4H3/t18-,20+,21-,23+,24-,25-,26+,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,37+,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
VUQQGHSDHGOYRH-IFUSOADVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)