주요 문서
PHL82678
Vanillin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
472792
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)