주요 문서
PHL84075
α-Peltatin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O8
CAS Number:
Molecular Weight:
400.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥75.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1COc2c1c(c3c(c2)[C@H]([C@@H]5[C@H](COC5=O)C3)c4cc(c(c(c4)OC)O)OC)O
InChI
1S/C21H20O8/c1-25-13-4-9(5-14(26-2)19(13)23)16-11-6-15-20(29-8-28-15)18(22)12(11)3-10-7-27-21(24)17(10)16/h4-6,10,16-17,22-23H,3,7-8H2,1-2H3/t10-,16+,17-/m0/s1
InChI key
JGGWNGRBXJWAOC-HKJPBSJPSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)