주요 문서
PHL89517
(−)-Menthol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
Beilstein:
1902293
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
형태
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)