주요 문서
PHL89665
Frangulin A
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O9
CAS Number:
Molecular Weight:
416.38
Beilstein:
59993
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI key
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)