주요 문서
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24O3
CAS Number:
Molecular Weight:
276.37
Beilstein:
2056098
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)