추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2=C(OC)C3=C(C=CO3)C(OC)=C2C=C1
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3
InChI key
DFMAXQKDIGCMTL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.