Key Documents
SU860014
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
gold steel seal (magnetic), open center, 8mm opening, seal diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.0 mm × 5 mil, PTFE/butyl rubber septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
material
PTFE/butyl rubber septum
gold steel seal (magnetic)
특징
open center 8mm opening
경도
50 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
씰 직경 × 전체 두께 × PTFE 두께
20 mm × 3.0 mm × 5 mil
호환성
for use with CPI CombiPAL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)