material
clear glass vial (flat top)
flat bottom
특징
closure type crimp top vial
flat top
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
20 mm × 54.5 mm × 12.5 mm
용적
10 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객