material
clear glass bottle
특징
autoclavable
closure type crimp top vial
포장
pkg of 36 ea
O.D. × H
43 mm × 73 mm
용적
50 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객