material
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
특징
TopSert
포장
pkg of 100 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이
11.6 mm × 32 mm
용적
0.2 mL
피팅
thread for 9 mm
호환성
for use with 9 mm short thread screw caps
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.