material
clear glass
설명
cap not included
포장
pkg of 1000 ea
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.