1269607
USP
Fenofibrate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
232.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
fenofibrate
제조업체/상표
USP
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
InChI key
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.