1287507
USP
Gadodiamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
[5,8-Bis(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato (3-)]gadolinium, [N,N-Bis[2-[(carboxymethyl)](methylcarbamoyl)methyl]-amino]ethyl]glycinato(3-)]gadolinium
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadodiamide
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Gd]21OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O2)CC(=O)NC)CCN(CC(=O)O1)CC(=O)NC
InChI
1S/C16H29N5O8.Gd/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);/q;+3/p-3
InChI key
HZHFFEYYPYZMNU-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Gadodiamide Injection
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객