1288463
USP
Gemcitabine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2′-Deoxy-2′,2′-difluorocytidine; dFdC, Gemzar (Lilly), LY-188011, dFdC, dFdCyd
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gemcitabine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
InChI key
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
유전자 정보
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also used to prepare standard solutions in the assay and impurities analysis using LC-UV as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Gemcitabine Hydrochloride
- Gemcitabine for Injection
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객