1366013
USP
Lidocaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, Lignocaine hydrochloride monohydrate, Xylocaine hydrochloride monohydrate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
lidocaine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객