Merck
광반응기
PennPhD 광반응기, 광반응기의 전면도.
광반응기는 일체형 플랫폼으로, 일관적이고 재현성 있는 광산화환원 촉매작용을 수행할 수 있습니다. 각각의 광화학 반응은 광원과 냉각 시스템으로 구성되어 반응물질 및 생성물의 안정성을 유지시킵니다.
당사의 광반응기는 다양한 파장과 여러 광촉매 반응을 동시에 실행할 수 있는 옵션을 사용하여 스크리닝부터 규모 확대까지 광화학 반응을 수행하기 위한 다양하고 효율적인 수단을 제공합니다.
이외에도 폭넓은 광촉매제 포트폴리오에 대해 알아보십시오. Acridinium, iridium, ruthenium 촉매제, 가시광선 금속착물 광산화환원 촉매제, 무금속 유기촉매제 등 광산화환원 화학에 필요한 모든 것이 있습니다.
덮개가 제거되고 전원이 켜진 SynLED 2.0 광반응기에서 파란색 광원이 보입니다.
SynLED 병렬식 광반응기 2.0
SynLED 병렬식 광반응기 2.0에는 바닥에서 빛을 받는 4 x 4 반응 블록과 각각  365 nm 또는 450 nm 파장인 LED가 수용되어 있습니다. 새로이 설계된 반응기에는 향상된 방열기 기술과 성능 석영 LED 덮개가 추가되어 광원을 용매로부터 보호하며, 여전히 우수한 광 투과성을 전달합니다. 이러한 업그레이드를 통해 반응 및 실행 간에 전반적으로 더 높은 수준의 일관성을 얻을 수 있습니다.
LightOx PhotoReact 365 광반응기
LightOx PhotoReact 365 광반응기
벤치탑 LightOx PhotoReact 365 광반응기는 광화학 및 광생물학 반응의 촉매작용을 위해 일관되고 직접적인 UV광을 사용합니다. 연구자들은 빠르고 재현 가능한 결과를 위해 센서에 의해 모니터링되는 빛의 강도, 에너지 공급 속도 및 시간을 완전히 제어할 수 있습니다. 반응기는 표준 크기의 다중 웰 플레이트 또는 단일 95mm 원형 접시와 함께 사용할 수 있습니다.
Penn PhD 광반응기
Penn PhD 광반응기 M2
Penn PhD 광반응기는 완전한 광산화환원 촉매 반응기입니다.  이 벤치탑 기기는 다양한 LED 광원(365 - 450 nm), 기계적 교반, 냉각을 포함합니다.  이 반응기는 gc, 4, 8, 20, 40 mL를 포함한 여러 바이알 크기를 지원합니다.