미생물 배양액 원료
배양 배지 원료는 배양 배지를 제조할 때 가장 중요한 성분입니다. 자사는 펩톤, 한천, 추출물 등의 건조무수화 원료는 물론, 첨가제 등 광범위한 포트폴리오의 과립형 또는 분말형 생물학적 원료를 제공합니다. 미생물 응용 분야에 광범위하게 사용하실 수 있도록 다양한 종류를 준비했습니다. 건조무수화 원료는 과립형으로 제공되어 취급이 안전하게 사용하실 수 있으며 최적의 성능을 발휘합니다. 과립형 원료는 실험실 환경의 먼지 오염을 줄일 뿐 아니라 탁월한 유동성으로 신속하게 용해됩니다. 자사의 모든 원료 제품은 취급 안전성과 최적화된 성능을 동시에 만족시키기 위해 노력하고 있으며 자사의 엄격한 품질 관리 및 보증 기준은 제품 생산의 기반입니다.
섹션 개요
Products
Peptones and Extracts펩톤 및 추출물
펩톤은 단백질이 소화 과정을 거친 뒤 남겨진 수용성 폴리펩타이드, 펩타이드, 아미노산, 기타 잔해물질의 혼합물을 통칭하는 말입니다. 펩톤의 품질은 원료 품질, 소화 또는 가수 분해 등의 파라미터로 결정됩니다. 추출물은 세균성 효모, 식물성, 동물성 재료에서 추출한 천연물질을 건조 및 정제한 것으로 배지에 단백질, 당 또는 성장인자를 공급할 목적으로 사용됩니다. 원료는 부패성 유기물의 성장을 방지할 수 있게 보관해야 합니다. 자사는 엄선된 고품질 원료를 사용해 여러 가지 펩톤과 추출물을 제공하며, 다양한 미생물 응용 분야에서 활용될 수 있습니다. 또한 동물 윤리 준수 및 환경 보호를 위해 아주 다양한 식물 펩톤 및 추출물 선택지를 제공합니다.
한천
한천은 고형 한천 기반 배양 배지를 제조하기 위해 사용되며 해조류의 세포응집력의 원천인 세포벽 다당류입니다. 보통 고체형 배양배지의 재료로 쓰입니다.을 구조화하는 세포벽 다당류입니다. 미생물학적으로 이상적인 한천은 불순물, 내열성 박테리아 그리고, 어떠한 미생물생장 억제하는 요소가가 전혀 없어야 합니다. 한천이라 부르는 홍조류 속에는 Gelidium, Gracilaria, Petrocladia, 그리고 Anpheltia가 있습니다. 그 중에 Gelidium sesquipedale로 만든 한천이 세균학 연구 목적에 가장 적합한 것으로 알려져 있습니다.
첨가물
대부분의 배지는 특정 미생물 분리 및 동정 시 수행력을 높이기 위해 특정한 첨가물을 추가합니다. 자사에서는 필요에 따라 사용하실 수 있도록 다양한 항생제, 선택 제제(예 담즙산염 및 세제), 글리세롤, 당류, 버퍼완충액, 염류, 성장인자 등을 제공합니다. 배양 배지를 제조하거나 첨가물을 추가하는 과정은 시간이 많이 들고 오염의 위험도 있습니다. 그런 불편함을 해소해 드리기 위해 자사에서 다양한 조합의 완성 배지를 과립형, 분말형으로 제공합니다.
관련 자료
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.