Merck
Home제품단백질 생물학단백질 정제 크로마토그래피
단백질 정제 크로마토그래피
단백질 정제를 위한 마그네틱 비드
액체 크로마토그래피는 수십 년 동안 복합 혼합물에서 단백질, 펩타이드 및 기타 분자를 분리하기 위한 강력한 도구였습니다. Protein A, Protein G 및 Protein L은 다양한 종의 IgG에 결합합니다. 이러한 단백질과 가교된 레진은 단일클론 또는 다중클론 항체를 정제하는 데 사용됩니다. 재조합 단백질에 첨가된 융합 태그를 위한 친화성 레진은 친화성 크로마토그래피에 의해 정제가 가능합니다. 자사는 귀하의 단백질 연구를 지원하기 위해 항체 정제 및 친화성 정제를 위한 다양한 단백질 크로마토그래피 도구를 제공하며, 이는 재조합 융합 단백질 검출 및 정제 FLAG® 시스템을 포함합니다.  
이미지는 실험실 환경에서 파란 피펫이 투명한 액체 한 방울을 작고 투명한 용기에 분주하는 정확한 순간을 포착합니다.
FLAG 정제
FLAG® 태그 융합 단백질을 발현, 정제 및 검출하기 위한 발현 벡터, 친화성 레진 및 항체.
재조합형/융합형 태그 단백질 정제
배치 또는 컬럼 정제 기술을 사용한 천연 및 변성 조건 하에서 His-태그, GST-태그, FLAG® 태그, S-tag™, Strep-Tag II 및 T7-태그 단백질을 위한 친화성 정제 레진 및 버퍼.
하얀색 배경에 세 가지 각기 다른 나선형 구조를 특징으로 하는 디지털 그림.
더 많은 카테고리 탐색
이미지는 단백질 정제에 사용되는 HiTrap Protein G HP 주사기 2개를 묘사합니다. 주사기 하나는 5 ml 용량이고 다른 하나는 1 ml 용량입니다. 둘 다 하얀색 몸체에 빨간색 마개, 검은색 플런저가 있으며, 배경은 하얀색입니다. 더 큰 주사기에는 “HiTrap™ 5 ml Protein G HP”, 더 작은 주사기에는 “HiTrap™ 1 ml Protein G HP”라는 라벨이 있습니다.
항체 단백질 정제
실험실 규모, 공정 규모 및 산업 규모 워크플로우를 위한 항체 정제 레진 및 사전 충진 컬럼.
제품 보기
이미지는 약물이 담겨 있는 작은 하얀색 병 하나와 단백질 정제에 사용되는 HiTrap 단백질 G HP 주사기 3개를 특징으로 합니다. 주사기는 하얀색 몸체에 빨간색 마개, 검은색 플런저가 있습니다. 병과 주사기는 투여량 지침 라벨이 있습니다.
바이오틴화 단백질 정제
바이오틴화 단백질 및 항체의 소규모 그리고 대규모 정제를 위한 스트렙트아비딘 및 아비딘 레진과 사전 충진 컬럼.
제품 보기