Merck
Home서비스제품 서비스mPredict™ 공결정 예측 서비스 – AI로 API의 용해도를 강화
mPredict™ 공결정 예측 서비스 – AI로 API의 용해도를 강화
AI를 통해 분자와 다양한 약물 및 공동 형성체의 조합을 예측
고형 제형의 경우, 제형 제작자가 가장 일반적으로 마주하는 문제는 낮은 용해도입니다. 수치로 설명하자면 개발 중인 약물의 70%는 난용성 약물입니다. 공결정화는 이러한 문제를 해결하기 위한 기술로 빠르게 발돋움하고 있습니다. 이 기술은 장래성이 유망한 API와 공동 형성체를 결합하여 약물 용해도, 안정성 및 생체이용률을 개선하는 고유한 특성을 가진 공결정을 생성합니다. 그러나 주로 순도와 구조적 특징, 물리적 특성에 따라 API별로 공동 형성체의 선택지가 달라지므로 올바른 공동 형성체를 결정하기가 어려울 수 있습니다. 완벽한 조합을 찾는 유일한 방법은 다양한 공결정화 기술과 다양한 용매를 통해 서로 다른 공동 형성체를 선별하여 가능성 있는 각각의 조합을 테스트하는 것인데, 이는 시간이 걸리고 화학 물질을 많이 사용하며 비용이 많이 들어 성공적인 배합을 찾지 못한 채 끝나는 경우가 많습니다.
더 빠른 약물 조제를 위한 AI 기반 솔루션 제공
mPredict™ 공결정 예측 서비스는 제형에 맞는 최적의 부형제를 예측하는 새로운 AI 기반 도구로서, 이를 사용하면 약물과 부형제의 올바른 조합을 찾는 데 어려움을 겪지 않아도 됩니다. 이 도구는 제약사가 리소스를 절약하면서도 더 짧은 기간에 의약품을 개발할 수 있도록 지원하는 핵심 요소입니다.
  • 임상 시험 시간 단축: 약물 개발 초기에 제형화 가능성 예측
  • 비용 효율적: 실험적 노력과 API 스크리닝 필요성 최소화
  • 혁신적: AI 능력을 활용하여 올바른 결정을 내릴 수 있도록 지원
광범위한 고품질 데이터 세트를 기반으로 하는 mPredict™ 공결정 예측 서비스는 잠재적으로 다양한 약물과 공동 형성체를 조합할 수 있는 대규모의 화학 공간을 포함합니다. 이 서비스에 따라, 화합물 데이터를 제출하면 당사에서 mPredict™ 공결정 예측 도구를 실행하여 예측 결과와 권장 사항 문서 등의 모든 자료를 단 3~5일 내에 제공합니다.
또한 후속 서비스 패키지는 제안된 공동 형성체가 실제로 좋은 공결정을 생성한다는 것을 증명하는 AI 예측을 뒷받침하기 위해 추가 실험 요청 기회를 제공하여 새로운 API를 보다 효율적으로 제형화하도록 지원합니다.
새로운 공결정 예측 서비스를 활용하고 싶으신가요?
당사의 기술 전문가에게 문의하여 AI 기반 도구를 사용하고 제형에 맞는 최적의 공동 형성체를 찾아보십시오.