MilliporeSigma
필터 무결성 검사
멸균용 필터에 대한 무결성 검사 서비스.
필터 무결성 검사는 멸균 의약품 제조에서 중요한 단계에 속합니다. 규제 기관과 PDA(Parenteral Drug Association)는 사용 전 및 사용 후 무결성 검사를 권장하고 있으므로 머크의 무결성 검사를 활용하여 업계 모범 사례를 따를 수 있으며, 제품별 필터 무결성 검사 규격을 설정할 뿐만 아니라 당사의 멸균용 필터에서 누출 또는 필터 손상 여부를 엄격하게 확인합니다.
제품별 규격 및 검사
머크 필터에 대한 품질 인증서에는 친수성 필터용 물 또는 소수성 필터용 알코올 등 표준 습윤 유체로 적시기 위한 최소 무결성 검사 규격이 포함되어 있습니다. 그러나 제품, 완충액 또는 기타 수세액 등 그 밖의 유체로 특정 무결성 검사 규격을 결정하면 귀사에 이익이 될 수 있으며 생산 및 제품 출시 지연을 최소화합니다. 이유:
  • 공정 유체는 표준 무결성 검사 유체와 다른 특성을 가질 수 있으며, 무결성 검사 결과가 변경될 수 있습니다.
  • 공정 유체를 철저히 세척하지 않으면 기포가 억제되어 잘못된 오류가 발생할 수 있습니다.
당사의 검사에서는 수분 대 제품 무결성비를 설정할 수 있으므로 공정 유체로 적신 필터에 대해 허용 가능한 최소 무결성 검사 값을 결정합니다. 또한 당사는 제품으로 습윤되어 특정 헹굼액으로 씻어낸 필터의 무결성 규격을 결정할 수도 있습니다.
견적을 요청하고 지금 시작하세요.
믿을 수 있는 머크의 글로벌 서비스 네트워크
생물의약 제조업체를 위한 업계 최고의 검증 서비스에 대해 자세히 알고 싶다면 당사의 전 세계 연구소에서 수행하는 이러한 전문적 연구 역량을 살펴보시기 바랍니다.
  • 일회용 및 필터 검증 서비스
  • 세균 제거능 검사
  • 화학적 적합성 검사
  • 추출물 및 침출물
  • 검증 서비스 컨설팅
  • 검증 서비스 수준