싱글유즈 어셈블리
Mobius® 2D 및 3D 백 어셈블리
당사의 Mobius® 2D 및 3D 어셈블리는 배지 및 버퍼 전처리에서 최종 주입 응용분야에 이르기까지 효율적이고 확장 가능한 생물공정 유체 관리 솔루션을 제공합니다. 다양한 인증 수준에서 전 범위의 표준 및 맞춤형 솔루션으로 일회용 기술에 대한 유연성, 이동성 및 지원을 확장할 수 있습니다. 당사의 어셈블리 및 솔루션은 작업자의 오류 및 공정 위험성을 줄이면서 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다.
- Mobius® 표준 2D 어셈블리는 멸균 처리되어 다양한 응용분야에서 바로 사용할 수 있습니다.
- Mobius® 표준 3D 드럼 어셈블리는 Pureflex™ 필름이 특징이며 멸균 처리되어 유체 저장 또는 처리 응용분야에 바로 사용할 수 있습니다.
- Mobius® 표준 3D 빈 어셈블리는 Ultimus® 필름 또는 Pureflex™ 필름으로 제작되며, 당사의 EZ 폴드 기술이 적용되어 운송 및 보관 시 쉽게 배치할 수 있도록 설계되었습니다.
- 냉동 액체 운송 및 보관용 Mobius® 2D 냉동 어셈블리는 PureFlex™ 필름과 헬륨으로 제작되며, -80°C 이하의 온도에서 완전성을 보장하기 위해 완전성 검사를 완료하였습니다.
섹션 개요
Mobius® Essential 어셈블리는 표준, 규격품, 간단 생물공정 백 및 튜브 어셈블리입니다. 이러한 설치 즉시 사용 가능한 어셈블리들은 입증된 PureFlex™ 필름 소재로 제작되며, 2D 백(1~50 L), 3D 백(100~200 L) 둘 다와 더불어 바이오공정 튜브 어셈블리로 제공됩니다. 이러한 표준 어셈블리들은 귀하의 현재 공정에 쉽게 통합되며, 필요한 경우 당사의 PureFlex™ 필름으로 제작된 Mobius® MyWay 어셈블리로 곧바로 확장하실 수도 있습니다.
- 설계 및 제작 리드타임 제거
- 1 L - 200 L의 사이즈는 Mobius® MyWay 프로그램에 해당하는 프리미엄 어셈블리로 쉽게 규모 확장이 가능합니다.
귀하의 공정상 필요에 올바른 Mobius® Essential을 찾는 데 도움이 필요하신가요? 짧은 양식을 작성하고 머크의 일회용품 전문가와 오늘 연락하십시오.
Mobius® MyWay – 공급 요구 사항에 적합한 옵션
Mobius® MyWay는 보안성을 강화하는 동시에 일회용 리드 타임과 설계 유연성의 균형을 맞추기 위해 고안된 포괄적인 3단계 프로그램입니다. Mobius® MyWay를 사용하면 표준이자 구성 가능한 “적합한” 조립품을 주문할 수 있는 유연성을 갖추면서도 리드 타임을 단축하여 문서 지원 및 추출 가능한 데이터의 이점을 누릴 수 있습니다. 자사의 고유한 접근 방식을 통해 소모품 관리 부담과 비용을 줄이고 공급 투명성을 높이며 보안을 향상시키십시오.
MOBIUS® STOCK
MOBIUS® SELECT
MOBIUS® CHOICE
규격화된 표준 어셈블리
사전 검증된 구성요소 라이브러리를 사용한 주문식 생산 대응 어셈블리
고도의 맞춤형 솔루션
Mobius® 어셈블리 인증 및 출하 검사
Mobius® 어셈블리는 다양한 인증 수준에서 사용할 수 있습니다. 어셈블리의 인증은 어셈블리 내 부품의 적격성, 제조 중 누설검사의 수준, 제조 후 어셈블리 로트 검사 등을 기준으로 합니다. 또한 인증 수준은 어셈블리에 적용되는 유효 기간 및 멸균 표시에도 영향을 미칩니다.
높아진 무결성 보장을 위한 헬륨 무결성 제조 방출 테스트
헬륨 무결성 제조 방출 테스트를 이용해 Mobius® 일회용 어셈블리*를 테스트할 수도 있습니다. 머크의 헬륨 무결성 테스트는 2 µm의 미세 결함을 검출할 수 있도록 검증되었으며 튜브 및 연결 지점을 포함한 전체 일회용 어셈블리를 테스트하도록 설계되었습니다. 귀사의 무결성 보증 전략에 헬륨 무결성 테스트를 통합하면 제조 공정에서의 누출이나 미생물 침투 위험을 줄일 수 있습니다.
* 헬륨 무결성 테스트를 위한 Mobius® 어셈블리는 설계 공간 규칙의 적용을 받습니다. 자세한 내용은 헬륨 테스트 데이터 시트를 참조하십시오.
머크의 Ultimus® 필름은 소유권이 있는 우븐 나일론 구조를 통해 대용량 처리 시 우수한 강인성과 내구도를 보이도록 설계되었습니다. 유체 접촉 층은 동물 유래 성분이 없으며, 추출성이 낮고, Irgafos® 168을 포함하지 않아 세포의 건강한 성장을 지원합니다.
머크의 PureFlex™ 필름은 Mobius® 일회용 2D 및 3D 백 어셈블리의 구성에 사용됩니다. PureFlex™ 및 PureFlex™ Plus 필름은 추출성이 낮으며 화학적으로 안정된 재료 및 동물성 유래 성분이 없는 단일 유체 접촉 층으로 구성되어 일회용 제조 공정 전반에 걸쳐 필요한 유연성과 견고성을 제공합니다.
Ultimus® 필름 관련 문의사항이 있으신가요? 머크의 기술 전문가에게 문의하기.
Mobius® 일회용 어셈블리는 규정 준수 및 관리에 통달하는 스마트한 방법인 Emprove®의 지원을 받습니다
당사의 제품 포트폴리오를 보완하는 Emprove® 프로그램은 Emprove® Dossier 내에 있는 신뢰성 있는 기술, 규제 및 공급 정보에 대한 편리한 접근을 제공하여 연속적인 위험성 평가를 지원합니다. 고급 적격성 자료는 일회용 어셈블리를 위한 구체적인 정보로 맞춤형으로 제공됩니다.
바이오공정 위험 완화
영업 개발 전문가 및 엔지니어로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 시스템 시연, 설계 및 구현, 대규모 공정 시뮬레이션, 타당성 조사와 더불어 Millipore® 검증 서비스에 의한 검증 연구 및 문서화를 지원합니다.
관련 자료
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
Single-use systems are increasingly popular in biomanufacturing. Their adoption offers numerous advantages for greater efficiency and productivity in applications such as final filtration, mixing and aseptic connections.
- Technical Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation according to ISTA
Safe and efficient transportation of your large bulk liquid substances is critical. These liquids could include sterile water, buffers, media, intermediates, bulk drug substances and final drug products. Therefore, we completed an extensive ISTA shipping validation to provide the safest transportation for your critical bulk liquids.
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
Single-use technologies are increasingly being incorporated into the biomanufacturing workflow to achieve greater efficiency and productivity, reduce capital investment in facilities and equipment, and minimize the risk of cross-contamination.
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
The Ultimus® Film Difference Designed with a proprietary woven nylon structure, Ultimus® film demonstrates superior strength and resilience to protect against leaks, abrasions, tears and material fatigue.
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
Single-use technology is used for different operations throughout biomanufacturing including mixing, storage and transportation.
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films
PureFlex™ film is used to construct our Mobius® single-use assemblies and Novaseptum® sampling bags. These single-use products are used in biopharmaceutical processes, improving efficiency and productivity while reducing the risk of contamination.
- Spec Sheet: Ultimus® Film
Ultimus® film was designed to meet the needs of more challenging single-use applications such as large-volume liquid processing. Our Ultimus® film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance through a novel strength layer reinforced by woven nylon.
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
Mobius® 2D Freeze Assembly Data Sheet
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
Mobius® Essential Assembly Spec Sheet