Roche PCR 시약 및 PCR 프로토콜
- 일상적인 핫스타트 PCR을 위한 Roche PCR 시약 선택 가이드
- 높은 충실도, 까다로운 템플릿 및 긴 PCR 증폭을 위한 Roche PCR 시약 선택 가이드
- Taq DNA 중합효소 및 표준 PCR 프로토콜
- FastStart™ Taq DNA 중합효소 및 Master Mix
- FastStart™ High Fidelity PCR 시스템
- Expand™ High Fidelity PCR 시스템 및 Expand™ High FidelityPLUS PCR 시스템
- PWO SuperYield DNA 중합효소
- 까다로운 템플릿 PCR을 위한 GC-RICH PCR 시스템
- Expand™ Long Range, dNTPack
- PCR 최적화를 위한 제품
높은 충실도, 까다로운 템플릿 및 긴 PCR 증폭을 위한 Roche PCR 시약 선택 가이드 |
---|
최첨단 과학 기술은 경제성을 위해 타협해서는 안 됩니다. PCR 기술 도입 이후로 Roche는 PCR 시약에 최적 표준을 제공해 왔습니다. Roche는 향상된 분리, 정화 및 제조 기술을 통해 가장 명확하고 신뢰할 수 있는 결과와 모든 실험실 예산에 적합한 편리성과 경제성을 제공합니다.
- 신뢰성 – 로트 간, 튜브 간 그리고 실험 간에 귀중한 결과를 얻을 수 있습니다.
- 성능 – 고급 효소와 PCR 등급의 뉴클레오티드를 편리한 dNTPack에 결합하여 감도와 수율을 향상시킬 수 있습니다.
- 일관성 – 프라이머와 템플릿만 추가하면 되는 마스터 믹스(master mix)를 사용하여 실험 성능을 극대화할 수 있습니다.
PCR 등급의 뉴클레오티드를 통해 최적 성능을 보장합니다.
PCR의 성공 여부는 효소와 뉴클레오티드의 선택에 크게 좌우됩니다. Roche PCR 효소는 나트륨 무첨가 뉴클레오티드의 예혼합 용액이 포함된 dNTPack으로 편리하게 시용할 수 있습니다. 이러한 기능 테스트를 거친 PCR 등급 뉴클레오티드는 효소 합성으로 제조되어 고유한 프로세스로 정제되며 PCR 결과 품질에 가장 이상적으로 기여합니다.
- 순도 – PCR 민감성을 개선하기 위해 화학적으로 합성된 뉴클레오티드 제제에 대표적으로 사용되는 현재의 품질 절차에 따라 염기 변형, 사인산 또는 피로인산염 오염물이 없는 뉴클레오티드를 선택합니다.
- 안정성 – 최적의 pH로 공급되는 dNTP를 사용하여 제품 수명을 늘리고 반응 안정성을 개선하여 수율을 극대화합니다.
Taq DNA 중합효소 및 표준 PCR 프로토콜
최소한의 템플릿 요건을 사용하여 강력한 증폭을 얻을 수 있는 합리적인 PCR입니다.
Roche Taq DNA 중합효소는 GMP 조건 하에서 생산됩니다. 고도로 정제된 효소는 기능성과 순도에 대한 몇 가지 엄격한 테스트를 거쳐 모든 로트에 대해 신뢰할 수 있는 일관된 결과를 보장합니다. 자세한 정보는 표준 PCR 프로토콜을 확인하십시오.
- 로트 간 뛰어난 일관성으로 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 제공합니다.
- 당사는 테스트를 대신하며, 고객은 새로운 로트마다 테스트할 필요가 없습니다.
- dUTP 통합과 Uracil-DNA 글리코실라아제를 결합하여 PCR 교차 오염을 방지합니다.
그림 1.로트 간 일관성으로 재현 가능한 결과를 보장합니다. Taq DNA 중합효소의 5가지 서로 다른 로트는 람다 DNA의 0.5 kb 절편을 증폭하는 능력에 대해 테스트되었습니다. Roche Taq DNA 중합효소의 모든 로트가 테스트되었으며 신뢰할 수 있는 일관된 결과를 보장합니다.
GMP 등급의 Taq DNA 중합효소는 고성능의 검증된 증폭 효소 제품군에 속하며 평가 완료된 생산, 품질 관리 및 충진 절차를 통해 제조됩니다.
FastStart™ Taq DNA 중합효소 및 Master Mix
qPCR 및 LightCycler® 시스템과 마찬가지로 연구자들이 신뢰하는 중합효소를 선택하십시오.
FastStart™ Taq DNA 중합효소는 내열성을 갖는, 화학적으로 변형된 형태의 재조합형 Taq DNA 중합효소입니다. 이러한 변형 때문에 FastStart™ Taq DNA 중합효소는 고온에서만 활성화되며, 분석의 증폭이 지연되는 경우에 이상적인 효소입니다.
- 더 높은 특이성, 감도 및 수율을 제공합니다. PCR 성능을 향상시킨 핫스타트 PCR은 PCR 설정을 훨씬 간편하게 만듭니다.
- 편리한 로봇 설정 기능을 사용하십시오. 완전한 반응 혼합물은 실온에서 24시간 동안 안정화됩니다.
- PCR 캐리오버를 방지합니다. dUTP 통합과 Uracil-DNA 글리코실라아제를 결합하여 PCR 교차 오염을 방지합니다.
그림 4.실온에서 반응 설정 후 즉시(E0) 및 24시간이 지난 후(E24) 3-300 ng cDNA에서 증폭한 인간의 적혈구 생성 촉진 인자(erythropoietin) 유전자입니다.
FastStart™ High Fidelity PCR 시스템
멀티플렉싱 및 시퀀싱이 엄격한 핫스타트 및 향상된 충실도는 멀티플렉싱과 시퀀싱과 같은 복잡한 엔드포인트 PCR 애플리케이션에 매우 중요합니다. 멀티플렉싱 및 시퀀싱에 요구되는 최대 5 kb의 복잡한 핫스타트 PCR에 FastStart™ High Fidelity PCR 시스템을 선택하십시오. 표준 Taq DNA 중합효소 및 FastStart™ Taq DNA 중합효소 모두와 비교하여 최대 6배 더 정확합니다.
- 뛰어난 멀티플렉스 성능을 제공하여 고품질의 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다.
- Taq 및 FastStart™ Taq DNA 중합효소 대비 6배 높은 충실도를 경험해 보십시오.
- 까다로운 템플릿 증폭에는 함께 제공된 PCR 첨가제(DMSO)를 사용하십시오.
그림 5.18-플렉스(74 bp ~ 470 bp) PCR의 감도 테스트입니다. 인간 유전체 DNA의 다양한 농도에 18 세트의 멀티플렉스 프라이머를 적용했습니다.
Expand™ High Fidelity PCR 시스템 및 Expand™ High FidelityPLUS PCR 시스템
Expand™ High Fidelity PCR 시약은 광범위한 검사 및 앰플리콘 유형에 대한 강력한 증폭을 위해 설계되었으며 Taq DNA 중합효소와 강력한 PCR을 위한 교정 활동을 가진 중합효소의 효소 혼합으로 구성됩니다. PCR 캐리오버 방지 기능을 갖춘 최대 5 kb의 강력한 PCR을 위한 시스템인 Expand™ High FidelityPLUS PCR 시스템을 선택하십시오.
- 모든 응용 분야에 대해 한 가지 효소를 사용합니다. Expand™ High Fidelity PCR 시스템은 광범위한 템플릿을 강력하게 증폭하여 향상된 수율, 충실도 및 유연성을 보장합니다.
- 이전에는 감지할 수 없었던 증폭 생산물을 감지하여 거짓 음성을 예방합니다.
- 소량의 DNA 템플릿으로 성공적인 PCR 결과를 제공합니다.
Expand™ High FidelityPLUS PCR 시스템은 방사성 또는 비방사성으로 변형된 뉴클레오티드로 DNA 절편을 복제 및 표지화(labeling)하는 등 강력하고 높은 충실도를 요구하는 애플리케이션에 이상적입니다. 또한, dUTP 통합과 Uracil-DNA 글리코실라아제를 결합하여 PCR 교차 오염을 방지합니다.
그림 6.4가지 상용화된 중합효소 혼합물과 Expand™ High FidelityPlus PCR 시스템의 비교입니다. 각 제조업체에서 권장하는 조건에 따라 조직 플라스미노겐 활성화 인자(tPA) 유전자에서 4.8 kb 절편을 증폭하는 데 다양한 정도(ng)의 인간 유전체 DNA가 사용되었습니다. Expand High FidelityPLUS PCR 시스템은 1 ng의 인간 유전체 DNA에서도 뛰어난 특이성, 감도 및 수율을 제공합니다.
공급업체 A: Taq DNA 중합효소(N-말단에서 제거), 교정 중합효소 및 핫스타트 항체의 혼합물.
공급업체 B 및 D: Taq DNA 중합효소 및 교정 중합효소의 혼합물.
공급업체 C: Taq DNA 중합효소,교정 중합효소 및 강화 인자의 혼합물.
PWO SuperYield DNA 중합효소
수율을 저해하지 않으면서 시퀀스 정확도가 중요한 응용 분야에서는 High fidelity PCR이 필요합니다. Pwo SuperYield DNA 중합효소를 사용하여 일관된 높은 충실도로 높은 수율의 PCR 생산물을 얻을 수 있습니다. 최대 충실도를 선택하고 Transcriptor High Fidelity cDNA 합성 키트 등의 교정 역전사와 결합할 때 시퀀스 오류, 염기 교환 및 프레임 이동을 방지합니다. 이 조합은 클로닝, 부위 특이적 돌연변이 유도 및 유전자 발현 분석과 같은 응용 분야에 이상적입니다.
- 뛰어난 충실도 및 높은 수율을 제공합니다. 최적화할 필요 없이 Taq DNA 중합효소 대비 18배 높은 충실도를 제공합니다.
- 까다로운 템플릿으로 높은 성능을 제공합니다. GC-RICH 솔루션을 사용하여 GC 함량이 높은 DNA의 증폭이 가능합니다.
- 클로닝 작업 단계를 줄입니다. Pwo SuperYield PCR 혼합물에서 효소 소화를 직접 수행합니다.
그림 7.RT-PCR의 정확도를 개선합니다. 교정 역전사 효소, Transcriptor High Fidelity 역전사 효소(Roche) 및 교정 중합효소, 증폭에 사용되는 Pwo SuperYield DNA 중합효소(Roche)의 조합으로 제공됩니다. 일반적으로 사용되는 M-MuLV 역전사 효소 및 Taq DNA 중합효소에 대해 비교한 데이터입니다. 오류율은 454 시퀀싱 시스템을 사용하여 역전사(reverse transcription) 및 25 PCR 사이클 이후 결정되었습니다. 효소에 대한 오류율은 최소 3.1 × 106 염기가 시퀀스된 4개의 독립적인 실험의 평균값으로 제공되었습니다. M-MuLV 역전사 및 Taq DNA 중합효소의 경우 4.5 × 106 염기가 시퀀스되었습니다. 정확도는 오류율-1로 표시됩니다.
까다로운 템플릿 PCR을 위한 GC-RICH PCR 시스템
교정 중합효소와 Taq DNA 중합효소를 혼합한 GC-RICH PCR 시스템을 선택하여 다른 중합효소나 다른 중합효소 및 첨가제 혼합물로 증폭하기 어렵거나 불가능한 템플릿을 증폭합니다. 혼합물의 향상된 공정성과 고유한 GC-RICH 분해능 솔루션을 결합하여 우수한 성능을 제공합니다.
- GC 함량이 높은 표적 및 반복 시퀀스를 포함하여 까다로운 템플릿을 증폭할 수 있습니다.
- GC-RICH 분해능 솔루션을 포함하여 제공된 PCR 등급의 물과 최적화된 시약을 사용하십시오.
- DNA 절편을 최대 5 kb까지 증폭합니다.
그림 8. GC-RICH PCR 시스템으로 GC 함량이 높은 템플릿을 성공적으로 증폭하십시오.GC-RICH PCR 시스템 또는 Expand High Fidelity PCR 시스템을 사용하여 인간 ApoE 유전자 내에서 264 bp 템플릿(GC 함량 74 %)을 증폭합니다.
결과: GC-RICH PCR 시스템은 GC-RICH 분해능 솔루션을 사용하여 높은 특이성과 수율로 GC 함량이 높은 절편을 증폭합니다.
Expand™ Long Range, dNTPack
긴 템플릿 PCR 분야를 개척한 Roche의 차세대 시스템을 이용하십시오. 유전체 DNA에서 얻은 5 ~ 25 kb의 PCR 생성물에 대한 일관된 증폭을 위해 Expand™ Long Range dNTPack을 선택하십시오. 20 kb보다 긴 절편을 증폭하는 경우, use Expand™ 20 kbPLUS PCR 시스템을 사용하십시오. 이 고유한 시스템은 최적화된 버퍼와 효소 혼합물 기능을 제공합니다.
- 최대 25 kb의 긴 템플릿을 연속적으로 증폭하여 높은 특이성, 수율 및 향상된 충실도를 제공합니다.
- 편리하고 유연한 키트로 시간과 자원을 절약하십시오. 모든 절편 크기에 대해 하나의 버퍼가 사용되며, 제공된 DMSO 및 MgCl2 용액을 사용하여 반응을 미세 조정합니다.
- 원하는 절편에 대해서만 높은 수율로 얻을 수 있으며, 모든 긴 템플릿 응용 분야에서 사용됩니다.
- PCR 등급의 뉴클레오티드가 사전 배합된 비용 효율적인 dNTPack을 주문하십시오.
그림 9.Expand™ Long Range, dNTPack을 사용한 다양한 유전체 템플릿의 증폭
PCR 최적화를 위한 제품 |