เกี่ยวกับสินค้านี้
grade
Molecular Biology
usage
sufficient for 2,000 transfections (04476115001), sufficient for 400 transfections (04476093001)
packaging
pkg of 1 mL (04476093001 [1 mg/ml]), pkg of 5 × 1 mL (04476115001 [5 x 1 mg/ml])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
This innovative reagent forms a complex with siRNA, as well as with mixtures of siRNA and plasmid DNA (cotransfection), and efficiently delivers the nucleic acids into animal cells to induce gene silencing. Transfection is achieved in just a few steps: mix and incubate diluted transfection reagent with diluted siRNA, then add this complex to cells. Because X-tremeGENE siRNA Transfection Reagent functions exceptionally well in the presence or absence of serum and demonstrates low cytotoxicity, it can be used without media changes. The product is animal-component free.
Contents
Solution filtered through 0.2 μm pore size membrane, supplied in polypropylene tubes.
Application
Features and Benefits
- Knock down gene expression over 90% in many different cell types.
- Maximize experimental flexibility with a single reagent for siRNA- and cotransfection-based gene-knockdown experiments.
- Produce meaningful results using a reagent that exhibits low cytotoxicity, ensuring that the cellular effects you observe are due to the transfected siRNA rather than the transfection procedure.
- Work with or without serum, avoiding medium changes (e.g., to serum-free medium) before or after transfection.;
X-tremeGENE siRNA Transfection Reagent is a proprietary blend of lipids and other components, free of animal products.
Analysis Note
Cytotoxicity analysis: HEK-293 cells are exposed to siRNA/X-tremeGENE siRNA Reagent complexes for 72 hours in the presence of serum, without a media change. Cytotoxicity is then tested by analyzing the cells with the WST-1 Cell Proliferation Reagent (Roche).
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
X-tremeGENE ™ SiRNA Transfection โปรโตคอลและการแก้ไขปัญหา
โปรโตคอลสำหรับการถ่ายโอนสายเซลล์ทั่วไปด้วย X-tremeGENE ™ Transfection Reagents
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
บทความ
การถ่ายโอนจะนำวัสดุทางพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ช่วยในการวิจัยในการแสดงออกของยีนและชีววิทยาของเซลล์
RNA ยับยั้งขนาดเล็กให้การแสดงออกของยีนที่ง่ายในเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนมปฏิวัติการวิจัยยีน
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.