Quality Level
form
liquid
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The red dye has no effect on automated or manual sequencing, restriction digestions or other downstream applications. However, if removing the dye is desired, this can easily be accomplished using any standard purification method.
Application
Features and Benefits
- Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications.
- Visual confirmation that not only has the enzyme been added, but that proper mixing has occurred.
- No additional loading dyes are necessary. An aliquot can be taken directly from the reaction and loaded onto an agarose gel for electrophoresis.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
เรียนรู้ขั้นตอนมาตรฐานของโปรโตคอล PCR และทบทวนรายการตัวทำปฏิกิริยาหรือพารามิเตอร์การขี่จักรยาน วิธีนี้สำหรับการขยาย PCR ประจำของ DNA ใช้พอลิเมอเรสดีเอ็นเอ Taq มาตรฐาน
บทความ
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.