เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in the quantification of fungal growth by polymerase chain reaction (PCR) and photometric assay
- in conventional reverse transcriptase (RT)-PCR
- in simple sequence repeats (SSR) genotyping
- as a component of PCR mix for amplification of genomic and mitochondrial DNA
- in direct tetra-primer amplification refractory mutation system (T-ARMS) PCR to amplify dried whole blood samples
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Low per unit cost of Taq
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
dNTP เริ่มต้นร้อนบล็อก DNA polymerase จนกว่าจะมีการกระตุ้นความร้อนเพิ่มความจำเพาะของ PCR
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
บทความ
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.