เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in the process of DNA extraction (during gene amplification and sequencing)
- in genotyping
- in polymerase chain reaction (PCR) to study the constitutive production of epithelial neutrophil activating peptide 78 (ENA-78) and interleukin-8 (IL-8)
- for amplification of RNA from primary endothelial cells by conventional PCR
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- MgCl2 provided in a separate tube to allow MgCl2 optimization
- Can withstand repeated heating to 95 °C without significant loss of activity
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
flash_point_f
Not applicable
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
dNTP เริ่มต้นร้อนบล็อก DNA polymerase จนกว่าจะมีการกระตุ้นความร้อนเพิ่มความจำเพาะของ PCR
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
บทความ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาโมเลกุล กระบวนการ PCR ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการลดความอิ่มตัวการหลอมและการขยาย
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension