Merck
D2650
Dimethyl sulfoxide
Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Synonym(s):
DMSO
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(CH3)2SO
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.7%
Grade:
Hybri-Max
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Hybri-Max
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
feature
subscription eligible
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DMSO is a polar aprotic solvent used in chemical reactions, in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs. DMSO is used in cell freezing media to protect cells from ice crystal induced mechanical injury. It is used for frozen storage of primary, sub-cultured, and recombinant heteroploid and hybridoma cell lines; embryonic stem cells (ESC), and hematopoietic stem cells. DMSO is frequently used in the combinations with BSA or fetal bovine serum (FBS).
Packaging
This product features a liner in the cap designed to prevent leakage. In rare cases, the liner may remain on the neck of the bottle after cap removal. This does not affect the product′s integrity. If this occurs, simply reattach the liner to the cap.
Glass ampoule packaging is now available under a new product number, D2653
100 mL in amber bottle
Other Notes
This product is a Hybri-Max product. It is hybridoma tested and is assessed for suitability in cell freezing. This product is sterile filtered (0.2 micron) and tested for endotoxin levels.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dimethyl sulfoxide
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดทีละขั้นตอนสำหรับเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent มนุษย์ (iPSCs) รวมถึงการละลายของเซลล์ IPS, การขยายตัวการแช่แข็งและการกำหนดลักษณะ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Mesenchme โดยเฉพาะโปรคอตตอนเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal โปรโตคอลการเพาะเลี้ยงเซลล์ทีละขั้นตอนสำหรับการแยกเซลล์ต้นกำเนิด mesenchymal (MSC) การขยายตัวและความแตกต่าง
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Azadeh Ghaee et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109767-109767 (2019-07-28)
In this study, a simple one-step method was introduced to prepare suitable PCL wound dressing by using a small amount of hydrophilic surface modifying macromolecule (LSMM) with ends capped with Polyethylene glycol and aminated zeolitic imidazolate frameworks (MZIF-8) as a
Stepan Coufal et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Crohn's disease (CD), ulcerative colitis (UC) and inflammatory bowel disease (IBD) associated with primary sclerosing cholangitis (PSC-IBD), share three major pathogenetic mechanisms of inflammatory bowel disease (IBD)-gut dysbiosis, gut barrier failure and immune system dysregulation. While clinical differences among them
Hongxiu Diao et al.
BMC veterinary research, 15(1), 276-276 (2019-08-04)
Mammary gland tumor is the most common spontaneous tumor in intact female dogs, and its poor prognosis remains a clinical challenge. Ivermectin, a well-known anti-parasitic agent, has been implicated as a potential anticancer agent in various types of human cancer.