เกี่ยวกับสินค้านี้
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
color
light blue
input
purified DNA
compatibility
ABI 7500 Fast, ABI 7500, ABI QuantStudio, ABI ViiA 7 , Agilent AriaMx, Douglas Scientific IntelliQube, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Strategene Mx3000P, Strategene Mx3005P, Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
A key component of KiCqStart Probe qPCR ReadyMix is an ultra-pure, processive thermostable DNA polymerase that is free of detectable E. coli DNA§. This PCR master mix is ideal for demanding qPCR applications such as bacterial pathogen detection where residual host DNA in typical recombinant enzyme preparations can limit assay sensitivity and obscure detection of low copy samples. The enzyme in KiCqStart Probe qPCR ReadyMix is combined with high avidity monoclonal antibodies to provide a stringent automatic hot-start that allows reaction assembly, and temporary storage, at room temperature prior to PCR amplification.
Application
Different real-time PCR systems employ different strategies for normalization of fluorescent signals and correction of well-to-well optical variations. It is critical to match the appropriate qPCR reagent to your specific instrument.KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix does not contain an internal reference dye.
Features and Benefits
- Assay results in as little as 33 minutes
- Highly efficient and sensitive real-time PCR results
- Little/no optimization required
Other Notes
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
KiCqStart™ Probe qPCR ReadyMix™ is an advanced qPCR reagent system for both fast and conventional PCR cycling protocols or instruments.
บทความ
คู่มือการวิเคราะห์ PCR จะนำคุณไปสู่การตรวจสอบไพรเมอร์และปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์อื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่ามีความไวและความจำเพาะสูงเพื่อให้ได้ค่าดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอที่ดีที่สุด
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีววิทยาโมเลกุล กระบวนการ PCR ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลักคือการลดความอิ่มตัวการหลอมและการขยาย
หลังจากที่ PCR แบบดั้งเดิมเสร็จสมบูรณ์แล้วการวิเคราะห์ข้อมูล PCR/qPCR จะดำเนินการโดยการแก้ปัญหาผ่านเจลอากาโรสหรือเมื่อเร็วๆนี้ผ่านเส้นเลือดฝอย