Merck
L3147
LB Broth with agar (Miller)
Highly-referenced nutrient-rich microbial growth powder medium with Agar, suitable for regular E.coli culture.
Synonym(s):
Luria Agar, Luria Bertani agar, Miller’s LB agar, lysogeny broth agar
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
42040102
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 10 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(4% solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Miller′s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates. The addition of agar provides a solid medium for microbial growth.
Application
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
LB Broth with agar (Miller) has been used for the generation of single colony for Pseudomonas putida KT2440, plating E. coli and for the generation of pure colonies of C14 and MC8M6 of bacterial strains.
Features and Benefits
Miller′s LB powder with agar provides:
  • Easy scale-up using larger package sizes
  • A budget-friendly alternative to pre-poured plates
  • Standard formulation
Preparation Note
1. Suspend 40 g in 1L of distilled water.
2. Heat to boiling while stirring to dissolve.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
4. Cool to 50°C prior to dispensing into sterile petri dishes.
To prepare the medium of Luria and Burrows: Add 1 g glucose to medium and proceed with preparation instructions above.
To prepare the medium of Luria, Adams and Ting (also known as LC agar): Aseptically add 25 ml of sterile 0.1 M calcium chloride after autoclaving.
Add 40g powder to 1L water. Heat to boiling while stirring to dissolve powder. Autoclave for 15 minutes at 121C to sterilize. Allow to cool slightly before making additions, such as antibiotics (if desired).
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ปลูกฝัง E.  coli บนเกล็ดตั้งแต่วัฒนธรรมเล็กๆไปจนถึงการหมัก โปรโตคอลสำหรับการเริ่มต้นวัฒนธรรมเริ่มต้นเซลล์ระงับการเพาะเลี้ยงเดี่ยวและการชุบ bacteriophage M13 รวมอยู่ด้วย
บทความ
วิศวกรรมทางพันธุกรรมช่วยให้การแสดงออกขนาดใหญ่และการแยกโปรตีน recombinant เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics, 433-433 (1972)
Multiple microbial activities for volatile organic compounds reduction by biofiltration
Civilini M.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(7), 922-930 (2006)
Difco Manual, 239-239 (1998)