Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to culture endometrial adenocarcinoma Ishikawa cells for bisphenol studies
- to culture MCF-7 cells for experimental treatments with hormone
- to maintain zebrafish pineal glands for action spectrum analysis
Features and Benefits
Preparation Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
สารผสมผงและเกลือเป็นสารดูดความชื้นอย่างมากและควรได้รับการปกป้องจากความชื้นในบรรยากาศ
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.