Merck
M8028
Minimum Essential Medium Eagle
Joklik Modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
JMEM, Joklik Modified MEM, MEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, Joklik Modification, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
สารผสมผงและเกลือเป็นสารดูดความชื้นอย่างมากและควรได้รับการปกป้องจากความชื้นในบรรยากาศ
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Xiangchong Wang et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 104, 63-74 (2017-01-26)
The intracellular fibroblast growth factors (iFGF/FHFs) bind directly to cardiac voltage gated Na
Gerard A Tarulli et al.
Breast cancer research : BCR, 15(1), R10-R10 (2013-02-02)
The molecular circuitry of different cell types dictates their normal function as well as their response to oncogene activation. For instance, mice lacking the Wip1 phosphatase (also known as PPM1D; protein phosphatase magnesium-dependent 1D) have a delay in HER2/neu (human
Marcus Rohnke et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 159-169 (2017-08-02)
Drug functionalization of biomaterials is a modern and popular approach in biomaterials research. Amongst others this concept is used for the functionalization of bone implants to locally stimulate the bone healing process. For example strontium ions (Sr