Merck
M8042
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with nucleosides and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(s):
EMEM, MEM
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, Alpha Modification, with ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.This is the most enriched variation of the MEM formulation offered. It contains all 21 normal amino acids, some at increased concentrations. In addition, it contains 5 additional vitamins. Often used in cytogenetic analysis when supplemented with fetal bovine serum (FBS).
Application
Minimum Essential Medium Eagle has been used for the isolation of mesenchymal stem cell, adipose-derived stem cell, and osteoblast.
Minimum Essential Medium Eagle is used for primary osteoblast cultures and for isolation of polymorphonuclear leukocytes (PMN) from umbilical cord blood.
Biochem/physiol Actions
MEM usually autoclaved with 0.5% bactopeptone at 15 psi for 20 min, cooled and then neutralized with NaHCO3, consistently supported good cell growth. A similar result was obtained when the MEM and bactopeptone were autoclaved separately. The cells grow, initially, as a monolayer and subsequently become a stationary suspension.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
PLTMax® Human Platelet lysate (HPL) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปราศจากซีรัมและปราศจากซีโนที่เหนือกว่าทางเลือกสำหรับเซรั่มวัวในครรภ์ (FBS) สำหรับการเพาะเชื้อเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ (MSC)
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
ดูบทความทั้งหมด
A previously functional tetracycline-regulated transactivator fails to target gene expression to the bone
Schmidt E and Eriksson M
BMC Research Notes, 4(1), 282-282 (2011)
Eva Schmidt et al.
BMC research notes, 4, 282-282 (2011-08-13)
The tetracycline-controlled transactivator system is a powerful tool to control gene expression in vitro and to generate consistent and conditional transgenic in vivo model organisms. It has been widely used to study gene function and to explore pathological mechanisms involved
Isolation of adult stem cells and their differentiation to Schwann cells
Progenitor Cells, 47-57 (2012)