ชื่อสินค้า
Protease Inhibitor Cocktail powder, for general use, lyophilized powder
biological source
bovine lung
Quality Level
form
lyophilized powder
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in radioimmunoprecipitation assay buffer to lyse the avian crystalline lens samples for western blot analysis
- in phosphate buffer solution (PBS) for grinding recombinant protein expressed leaves to purify virus-like particles (VLPs)
- in PBS to dissolve lyophilized skin secretion sample of A. loloensis for peptide purification
- in 0.1 M NaCl solution to wash and collect skin secretions of frog
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, and it may be necessary to adjust the volume of cocktail required.
Other Notes
AEBSF at 2 mM
Aprotinin at 0.3 μM
Bestatin at 116 μ
E-64 at 14 μM
EDTA at 1 mM
Leupeptin at 1 μM
Each component has specific inhibitory properties.
Disclaimer
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Protease Inhibitor Cocktail powder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ในขณะที่ตัวยับยั้งการเกิดไตซินตับอ่อนและวัว (BPTI) เป็นลำดับโปรตีนเดียวกันคำว่า aprotinin มักใช้เมื่ออธิบายโปรตีนที่ได้จากปอดวัว
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เลือกประเภทตัวยับยั้งโปรตีเอสที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณเพื่อป้องกันการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการแยกและการกำหนดลักษณะและปกป้องโปรตีนในการเตรียมตัวอย่าง
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.