ชื่อสินค้า
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free, for use in purification of Histidine-tagged proteins
biological source
bovine lung
Quality Level
form
tablet
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Pepstatin A: Contains a unique, proprietary formulation that includes a pepstatin A salt for additional protection not normally obtained in a tablet format.
Broad Specificity: Inhibits serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases, providing broad protection for protein samples.
High Yield: One tablet makes 100 mL of cocktail, and is recommended for the inhibition of the proteases present in a maximum of 20 g of cell mass in 100 mL of extract.
Long Stability: The tablets are stable as supplied for at least 2 years at 2–8 °C, and the reconstituted protease inhibitor solution (1´ or 10´) is stable for at least 2 weeks at 2–8 °C.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Bestatin
E-64
Pepstatin A
Phosphoramidon
Leupeptin
Aprotinin
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
คลาสการจัดเก็บ
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ในขณะที่ตัวยับยั้งการเกิดไตซินตับอ่อนและวัว (BPTI) เป็นลำดับโปรตีนเดียวกันคำว่า aprotinin มักใช้เมื่ออธิบายโปรตีนที่ได้จากปอดวัว
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
เลือกประเภทตัวยับยั้งโปรตีเอสที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณเพื่อป้องกันการย่อยสลายโปรตีนในระหว่างการแยกและการกำหนดลักษณะและปกป้องโปรตีนในการเตรียมตัวอย่าง